796557
Stahl Aerobic Oxidation ABNO solution
0.04M ABNO in Acetonitrile, Solution for Oxidation of Primary and Secondary Alcohols
Selecione um tamanho
descrição
Freezing Point: 44.6°F
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: oxidant
índice de refração
n/D 1.357
densidade
0.796 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
43.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
6.38 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Alcohol oxidation yields aldehydes and ketones, crucial intermediates in organic synthesis.
Conteúdo relacionado
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.