Documentos
791814
Sigma-Aldrich
KetoABNO
95%
Sinônimo(s):
9-Azabicyclo[3,3,1]nonan-3-one-9-oxyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12NO2
Número CAS:
Peso molecular:
154.19
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
109-114 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C[C@@H](N2[O])CCC[C@@H]2C1
InChI
1S/C8H12NO2/c10-8-4-6-2-1-3-7(5-8)9(6)11/h6-7H,1-5H2
chave InChI
AMZBXNVXJGUYMF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Oxidant has been demonstrated in the application of aerobic oxidation of alcholols and amines at room temperature and ambient pressure. This product is also a convenient bench top stable solid.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Lauber MB, and Stahl SS
ACS Catalysis, 3, 2612-2616 (2013)
Sonobe T, et al.
Chemical Science, 3, 3249-3249 (2012)
Conteúdo relacionado
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.