Documentos Principais
795089
Sigma-Aldrich
Biliverdine-d4
≥70 atom % D, ≥90% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H30D4N4O6
Peso molecular:
586.67
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥70 atom % D
Ensaio
≥90% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(/C([2H])=C(N1)/C(C)=C(C=C([2H])[2H])C1=O)=N/2)=C(CCC(O)=O)C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C(/C([2H])=C4C(C=C)=C(C)C(N/4)=O)N3
InChI
1S/C33H34N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-15,35H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-,28-15-/i2D2,13D,14D
chave InChI
QBUVFDKTZJNUPP-GXAVDCJZSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)