C8011
Chelidamic acid hydrate
≥95%, powder
Sinônimo(s):
1,4-Dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate, 4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
Selecione um tamanho
R$ 2.364,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.364,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
cor
brown
pf
267 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5.H2O/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13;/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);1H2
chave InChI
SNGPHFVJWBKEDG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?