Documentos Principais
78926
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Phenyl-2-propanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-(−)-α-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12O
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Beilstein:
3195620
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −41±1°, c = 5.3% in benzene
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
índice de refração
n20/D 1.521
p.e.
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m1/s1
chave InChI
WYTRYIUQUDTGSX-MRVPVSSYSA-N
Outras notas
Chiral alcohol; it can be transformed to the chloride (SOCl2/pyridine) with inversion of configuration. The chloride undergoes AlCl3-catalyzed retentive Friedel-Crafts alkylation of benzene[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
S. Masuda et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56, 1089-1089 (1983)