Documentos Principais
779938
Sigma-Aldrich
1-Azido-3-chlorobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Chlorophenyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
153.57
Beilstein:
1817835
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
liquid
concentração
0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤2% water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(c1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-10-8/h1-4H
chave InChI
NTTKOAYXVOKLEH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)