Documentos Principais
900701
Sigma-Aldrich
P(t-Bu)3 Pd G4
95%
Sinônimo(s):
(Methanesulfonatato-κO)[2′-(methylamino-κN)-2-biphenylyl-κC2][tris(2-methyl-2-propanyl)phosphine]palladium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H42NO3PPdS
Número CAS:
Peso molecular:
586.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder or crystals
Características
generation 4
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
grupo funcional
phosphine
chave InChI
YPWDCXNVGXKHSG-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
P(t-Bu)3 Pd G4 is a powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
DavePhos Pd G4
Sigma-Aldrich
900702
DavePhos Pd G4
APhos Pd G3 97%
Sigma-Aldrich
764183
APhos Pd G3
P(Cy3) Pd G3 97%
Sigma-Aldrich
764175
P(Cy3) Pd G3
XPhos Pd G3 98%, 1:1 MTBE adduct
Sigma-Aldrich
763381
XPhos Pd G3
DPPF Pd G4 95%
Sigma-Aldrich
900454
DPPF Pd G4
Artigos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.