180106
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
50-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H2F6O2/c5-3(6,7)1(2(11)12)4(8,9)10/h1H,(H,11,12)
chave InChI
RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3