Documentos Principais
774898
Sigma-Aldrich
7-Dehydrocholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
(3β)-Cholesta-5,7-dien-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 4.369,00
5 MG
R$ 17.468,00
R$ 4.369,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 4.369,00
5 MG
R$ 17.468,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27D7H37O
Número CAS:
Peso molecular:
391.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.369,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC=C3[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([C@H](C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[H]
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
chave InChI
UCTLRSWJYQTBFZ-UDEPUTHCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Desmosterol ≥84% (GC)
Sigma-Aldrich
D6513
Desmosterol
Etanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.11727
Etanol
Colesterol Sigma Grade, ≥99%
Sigma-Aldrich
C8667
Colesterol