587583
Zinc phosphate
99.998% trace metals basis
Sinônimo(s):
Pigment White 32, Trizinc diphosphate, Zinc orthophosphate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.998% trace metals basis
forma
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezas
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
900 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble(lit.)
densidade
4.0 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.3Zn/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;/q;;3*+2/p-6
chave InChI
LRXTYHSAJDENHV-UHFFFAOYSA-H
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.