50553
α-Tri-Calcium phosphate
Reagent for transient & stable DNA transfections
Sinônimo(s):
α-TCP, α-Tricalcium phosphate
Selecione um tamanho
R$ 910,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 910,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
transfection: suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
chave InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Descrição geral
Aplicação
α-tri-Calcium phosphate has been used to transfect 293T and 231 cells with the PiggyBac LSS-mOrange- aspartate-glutamate-valine-aspartate (DEVD)-mKate2 transposon vector and in reporter verification studies.[2]
- transient and stable transfection of wide range of cell types
- drug delivery systems
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)