Documentos Principais
773336
Sigma-Aldrich
1-Boc-5-bromoindoline
97%
Sinônimo(s):
5-Bromo-1-(tert-butyloxycarbonyl)-2,3-dihydro-1H-indole, 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, 5-Bromo-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
298.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
126-128 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C13H16BrNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-6-9-8-10(14)4-5-11(9)15/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3
chave InChI
UOCVSZYBRMGQOL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)