Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
176524
Sigma-Aldrich
3-Bromofuran
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3BrO
Número CAS:
Peso molecular:
146.97
Beilstein:
105337
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
103 °C (lit.)
densidade
1.635 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccoc1
InChI
1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
chave InChI
LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Bromofuran was used in the preparation of 2-substituted 3-furfurals[1]. It was also used in the synthesis of 5,6-dehydronorcantharidins[2].
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
37.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Adam McCluskey et al.
Bioorganic chemistry, 31(1), 68-79 (2003-04-17)
Diels-Alder addition of furans (furan, furfuryl alcohol, and 3-bromofuran) to maelic anhydride yields three distinct 5,6-dehydronorcantharidins. Hydrogenation of (4,10-dioxatricyclo[5.2.1.0]decane-3,5-dione) (4a), in dry ethanol affords the monoester (7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic aid monoethyl ester) (6). Subsequent transesterification affords a series of monoesters (7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic acid
Ann Rowley Kelly et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(12), 4097-4104 (2008-03-05)
Furans and pyrroles are important synthons in chemical synthesis and are commonly found in natural products, pharmaceutical agents, and materials. Introduced herein are three methods to prepare 2-substituted 3-furfurals starting from 3-furfural, 3-bromofuran, and 3-vinylfurans. Addition of a variety of