Documentos Principais
369373
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tetrabenzoate
96%
Sinônimo(s):
Benzoflex S 552, Pentaerythrityl tetrabenzoate, [3-Benzoyloxy-2,2-bis(benzoyloxymethyl)propyl] benzoate
Selecione um tamanho
100 G
R$ 466,00
1 KG
R$ 1.914,00
R$ 466,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 466,00
1 KG
R$ 1.914,00
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5CO2CH2)4C
Número CAS:
Peso molecular:
552.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 466,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
102-104 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC(COC(=O)c1ccccc1)(COC(=O)c2ccccc2)COC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C33H28O8/c34-29(25-13-5-1-6-14-25)38-21-33(22-39-30(35)26-15-7-2-8-16-26,23-40-31(36)27-17-9-3-10-18-27)24-41-32(37)28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
chave InChI
MINJAOUGXYRTEI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pentaerythritol tetrabenzoate is an ester of pentaerythritol with benzoic acid. It has been reported as a metal ligand.[1] It has been tested as stationary phase for the quantitative analysis of naphthalene hydrocarbons by gas-liquid chromatography and molecular spectroscopy.[2]
Aplicação
Plasticizer
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Structure of pentaerythritol tetrabenzoate.
Bormann LM, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 49(11), 1982-1985 (1993)
Quantitative analysis of C 10-C 12 naphthalene hydrocarbons using gas chromatography and molecular spectroscopy.
Vaisberg KM, et al.
Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 1(9), 736-740 (1965)