Documentos Principais
591777
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)morpholine
97%
Sinônimo(s):
N-(4-Bromophenyl)morpholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
242.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
114-118 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12BrNO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
chave InChI
UJTKZWNRUPTHSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)