Documentos Principais
724637
Sigma-Aldrich
4-Bromoisoxazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H2BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
147.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
38-43 °C
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cnoc1
InChI
1S/C3H2BrNO/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H
chave InChI
IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
60 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)