Documentos Principais
772682
Sigma-Aldrich
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H2ClF3N2
Número CAS:
Peso molecular:
182.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
55-59 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-2-1-3(10-11-4)5(7,8)9/h1-2H
chave InChI
AZNKQIFEMQHORS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)