Documentos Principais
730025
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 851,00
R$ 851,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 851,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3F3N2
Número CAS:
Peso molecular:
148.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 851,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.417
densidade
1.344 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h1-3H
chave InChI
CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
91.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
33.3 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)