Documentos Principais
632619
Sigma-Aldrich
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.281,00
R$ 2.281,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.281,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5ClN4
Número CAS:
Peso molecular:
144.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.281,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
137-141 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
NNc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-3-1-2-4(7-6)9-8-3/h1-2H,6H2,(H,7,9)
chave InChI
FXYQRYGWWZKUFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S Lindvall et al.
Chemico-biological interactions, 94(2), 83-99 (1995-02-01)
(Z)-3-(4-Bromophenyl)-3-(3-pyridyl)allylamine (CPP 200) is transformed to the corresponding chloroimine by hypochlorite ion (ClO-) formed in the presence of myeloperoxidase. A scheme for this transformation is given. The influence of various compounds on this process has been studied. Cysteamine, cysteine and