Ensaio
95%
Formulário
solid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
80-83 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.689 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCI
InChI
1S/C5H9IO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
chave InChI
NBCIIVXSBPDKOM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?