Documentos Principais
772518
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 611,00
R$ 611,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 611,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3BrFNO2
Número CAS:
Peso molecular:
220.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 611,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
130-133 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ncc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-3(8)2-9-5(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
chave InChI
JNOJGNTXRVBLGR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)