Documentos Principais
716324
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperazine
95%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 745,00
R$ 745,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 745,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9F3N2
Número CAS:
Peso molecular:
154.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 745,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
90-95 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H9F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h4,9-10H,1-3H2
chave InChI
YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)