Documentos Principais
753483
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
95%
Sinônimo(s):
5-Bromo-3-fluoropicolinic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 522,00
R$ 522,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 522,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3BrFNO2
Número CAS:
Peso molecular:
220.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 522,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
175-180 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ncc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,(H,10,11)
chave InChI
JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)