Documentos Principais
772003
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Fmoc-N-trityl-D-asparagine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 183,00
5 G
R$ 661,00
25 G
R$ 2.332,00
R$ 183,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 183,00
5 G
R$ 661,00
25 G
R$ 2.332,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H32N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
596.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 183,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH, 97%
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
211-216 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m1/s1
chave InChI
KJYAFJQCGPUXJY-UUWRZZSWSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7