Documentos Principais
47312
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Thr(tBu)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-O-tert-butyl-D-threonine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 452,00
R$ 452,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 452,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H27NO5
Número CAS:
Peso molecular:
397.46
Beilstein:
8796152
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 452,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% (TLC)
atividade óptica
[α]20/D −15±1.5°, c = 1% in ethyl acetate
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
~130 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](OC(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m0/s1
chave InChI
LZOLWEQBVPVDPR-VBKZILBWSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7