Documentos Principais
772046
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-His(Trt)-OH
97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-N(im)-trityl-D-histidine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 172,00
5 G
R$ 572,00
25 G
R$ 2.009,00
R$ 172,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 172,00
5 G
R$ 572,00
25 G
R$ 2.009,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H33N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
619.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 172,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]22/D -85.0°, c = 1% in chloroform
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
141-146 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)NC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m1/s1
chave InChI
XXMYDXUIZKNHDT-DIPNUNPCSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Seon-Yeong Kwak et al.
Amino acids, 46(12), 2777-2785 (2014-09-15)
Caffeic acid (CA) is one of the antioxidants found in plants, which protects vascular cells against vascular injuries from oxidative stress. In our previous study, caffeoyl-prolyl-histidine amide (CA-L-Pro-L-His-NH2; CA-PH; a CA derivative) was synthesized, which exhibited a strong antioxidant activity