Documentos Principais
47311
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ser(tBu)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-O-tert-butyl-D-serine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 450,00
R$ 450,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 450,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25NO5
Número CAS:
Peso molecular:
383.44
Beilstein:
5309984
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 450,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m1/s1
chave InChI
REITVGIIZHFVGU-LJQANCHMSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Fmoc-D-Phe-OH ≥98.0%
Sigma-Aldrich
47378
Fmoc-D-Phe-OH
Fmoc-D-Ile-OH ≥96.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
16905
Fmoc-D-Ile-OH
Fmoc-D-Leu-OH ≥95.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
47316
Fmoc-D-Leu-OH
Fmoc-Phe-OH 98%
Sigma-Aldrich
338338
Fmoc-Phe-OH
Fmoc-Gly-OH ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
47627
Fmoc-Gly-OH
Fayçal Touti et al.
Nature chemical biology, 15(4), 410-418 (2019-03-20)
The use of competitive inhibitors to disrupt protein-protein interactions (PPIs) holds great promise for the treatment of disease. However, the discovery of high-affinity inhibitors can be a challenge. Here we report a platform for improving the affinity of peptide-based PPI
Andreas Pech et al.
Nucleic acids research, 45(7), 3997-4005 (2017-02-06)
Biological evolution resulted in a homochiral world in which nucleic acids consist exclusively of d-nucleotides and proteins made by ribosomal translation of l-amino acids. From the perspective of synthetic biology, however, particularly anabolic enzymes that could build the mirror-image counterparts