Documentos Principais
CF0012
Sigma-Aldrich
Alcohol C2F5-Togni reagent
About This Item
Fórmula linear:
C11H10F5IO
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.06
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H10F5IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)17(18-9)11(15,16)10(12,13)14/h3-6H,1-2H3
chave InChI
LCYUDGXZWNAFLM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Togni-C2F5-reagent is a perfluoroethyl extension of the established Togni-CF3-reagent (754218) exhibiting the same reactivity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informações legais
Product of CF Plus Chemicals.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.