904473
4-Cyano-N-(trifluoromethoxy)pyridinium triflimide
≥95%
Sinônimo(s):
4-Cyano-1-(trifluoromethoxy)pyridin-1-ium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide, Togni trifluoromethoxylation reagent
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)