806595
APN-Azide
95%
Sinônimo(s):
3-(4-Azidophenyl)propiolonitrile, APN-N3
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
100 °C
grupo funcional
azide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC#CC1=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C1
InChI
1S/C9H4N4/c10-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)12-13-11/h3-6H
chave InChI
BDLXITYEYYHQNK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Standard protein labeling procedure (cysteine labeling)
1. Dissolve the protein in the appropriate buffer* with pH 6.5-9.0 (e.g. PBS) at 1-10 mg/mL concentration.
2. Apply the appropriate amount of the stock solution of the reagent (1-5 molar eq. per free cysteine residue).
3. Incubate at room temperature for 2 hours.
4. If necessary, purify the protein-azide conjugate using size exclusion chromatography or ultrafiltration.
5. The conjugate can be readily coupled with alkyne-containing using standard click-chemistry protocols.
*Note: avoid thiol-containing buffers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?