Documentos Principais
712558
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol maleimide
750
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, MeO-PEG-Mal, PEG-maleimide, mono-Methyl polyethylene glycol 2-maleimidoethyl ether
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.905,00
R$ 1.905,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.905,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
R$ 1.905,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
PEG average Mn 750
Ω-final
maleimide
α-final
methoxy
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.