76063
Palladium hydroxide on activated charcoal
moistened with water, 10-20% Pd basis (based on dry substance)
Sinônimo(s):
Pd(OH)2/C, Pearlman’s catalysts
Formulário
lumps
qualidade
moistened with water
contém
~50% water as stabilizer
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
10-20% Pd (based on dry substance)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
chave InChI
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?