Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
156264
Sigma-Aldrich
Formiato de amônio
reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Ácido fórmico
About This Item
Fórmula linear:
HCO2NH4
Número CAS:
Peso molecular:
63.06
Beilstein:
3625095
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
39021903
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
reagent grade
Ensaio
97%
forma
granular
moist crystals
pH
5.5-7.5 (25 °C, 63.1 g/L)
pf
119-121 °C (lit.)
densidade
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
chave InChI
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O formiato de amônio é um sal amônio do ácido fórmico. É um agente N-formilante promissor e barato para diversas aminas (secundárias e anilina). Em sua forma anidra, pode ser empregado como catalisador na síntese de vários aminoderivados de compostos alifáticos e aromáticos.
O formiato de amônio pode ser usado como fonte para a produção de amônia. Também pode ser usado na alquilação redutora de aminas.
Aplicação
O formiato de amônio pode ser usado nos seguintes estudos:
  • Desproteção de derivados N-benzílicos de aminoácidos e aminas para produzir aminoácidos e aminas livres.
  • Conversão de nitroalcenos α, β-insaturados para as oximas correspondentes.
  • Preparo de nitrilas.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Trost.MB
Comprehensive Organic Synthesis, 8 (1991)
Copper-Catalyzed Synthesis of Nitriles by Aerobic Oxidative Reaction of Alcohols and Ammonium Formate.
Yadav DKT and Bhanage BM.
European Journal of Organic Chemistry, 23, 5106-5110 (2013)
Appukkuttan P et al.
Microwave Methods in Organic Synthesis, 266 (2006)
Rapid debenzylation of N-benzylamino derivatives to amino-derivatives using ammonium formate as catalytic hydrogen transfer agent.
Ram S and Spicer LD.
Tetrahedron Letters, 28(5), 515-516 (1987)
A convenient method for the N-formylation of secondary amines and anilines using ammonium formate.
Reddy PG, et al.
Tetrahedron Letters, 41(47), 9149-9151 (2000)