75986
Chlorotriethylsilane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Silane E3, TESCl, Triethylchlorosilane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
p.e.
142-144 °C (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
30 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?