Documentos Principais
758191
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
95%
Sinônimo(s):
3-Bromo-6-methoxy-2-picoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
202.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.548
densidade
1.468 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-5-6(8)3-4-7(9-5)10-2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
VWNXCCTWVAQAPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
106 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)