Documentos Principais
737135
Sigma-Aldrich
Dibromoisocyanuric acid
96%
Sinônimo(s):
1,3-Dibromo-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Selecione um tamanho
1 G
R$ 189,00
5 G
R$ 499,00
R$ 189,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 189,00
5 G
R$ 499,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3HBr2N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
286.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 189,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
305-310 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrN1C(=O)NC(=O)N(Br)C1=O
InChI
1S/C3HBr2N3O3/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11/h(H,6,9,10)
chave InChI
HHBCEKAWSILOOP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)