793728
1,3,5,7-Tetramethyl-8-phenyl-4,4-difluoroboradiazaindacene
97%
Sinônimo(s):
BODIPY dye, Boron dipyrromethene fluorophore, Difluoro{2-[(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-N)phenylmethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N}boron
Ensaio
97%
forma
powder
pf
174-179 °C
fluorescência
λex 326 nm; λem 515 nm
cadeia de caracteres SMILES
FB(F)N1C(/C(C2=CC=CC=C2)=C3N=C(C)C=C\3C)=C(C)C=C1C
InChI
1S/C19H19BF2N2/c1-12-10-14(3)23-18(12)17(16-8-6-5-7-9-16)19-13(2)11-15(4)24(19)20(21)22/h5-11H,1-4H3/b18-17-
chave InChI
CMLQGCANJGWRFY-ZCXUNETKSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3