Documentos Principais
758167
Sigma-Aldrich
2-ethynylthiophene
90%
Sinônimo(s):
2-Acetylenylthiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4S
Número CAS:
Peso molecular:
108.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.580
densidade
1.139 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C#Cc1cccs1
InChI
1S/C6H4S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h1,3-5H
chave InChI
LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
108.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
42.2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)