Key Documents
757667
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzyl alcohol
98%
Sinônimo(s):
(2-Amino-4-chlorophenyl)methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
157.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
pf
138-142 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C7H8ClNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4,9H2
chave InChI
MUDGPJDWJIFUDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3