Documentos Principais
188271
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 945,00
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 945,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(NO2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
187.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
pf
90-92 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
chave InChI
OAHGNOHGHOTZQU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol undergoes oxidation in the presence of pyridinium chlorochromate in dichloromethane to yield 4-chloro-2-nitrobenzaldehyde[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Polyaza heterocycles. Part 2. Nucleophilic substitution of halogens in halogenoquinoxalino [2, 3-c] cinnolines.
Ahmad A, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2751-2758 (1994)
Brian Dobosh et al.
STAR protocols, 2(4), 100892-100892 (2021-11-09)
Neutrophils are difficult to study, particularly in tissues, due to their short half-life and propensity for activation. We describe an organotypic airway model that uses patient airway fluid to enable the transmigration of blood neutrophils to acquire an airway-like phenotype