746304
S,S-Dibenzyl trithiocarbonate
97%
Sinônimo(s):
Carbonic acid, trithio-, dibenzyl ester, Carbonotrithioic acid bis(phenylmethyl) ester, DBTTC, Dibenzyl carbonotrithioate, NSC 33081
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
29-33 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C(SCC1=CC=CC=C1)SCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C15H14S3/c16-15(17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
LAKYXBYUROTWBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.