Documentos Principais
757004
Sigma-Aldrich
7-Chloro-6-nitro-4(3H)quinazolinone
97%
Sinônimo(s):
7-Chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4ClN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
225.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
314-319 °C
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)NC=Nc2cc1Cl
InChI
1S/C8H4ClN3O3/c9-5-2-6-4(1-7(5)12(14)15)8(13)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11,13)
chave InChI
URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)