526460
Xantphos
97%
Sinônimo(s):
4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Hydroformylations
reagent type: ligand
reaction type: Miyaura Borylation Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
pf
224-228 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC1(c2c(Oc3c1cccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)c(P(c6ccccc6)c7ccccc7)ccc2)C
InChI
1S/C39H32OP2/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
chave InChI
CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (928356)
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3