Documentos Principais
683701
Sigma-Aldrich
6,7-Dihydro-2-pentafluorophenyl-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium tetrafluoroborate
97%
Sinônimo(s):
2-(Pentafluorophenyl)-2,5,6,7-tetrahydropyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-4-ium tetrafluoroborate 
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 880,00
500 MG
R$ 3.390,00
R$ 880,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 880,00
500 MG
R$ 3.390,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7BF9N3
Número CAS:
Peso molecular:
362.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 880,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
245 °C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-[n+]2cn3CCCc3n2
InChI
1S/C11H7F5N3.BF4/c12-6-7(13)9(15)11(10(16)8(6)14)19-4-18-3-1-2-5(18)17-19;2-1(3,4)5/h4H,1-3H2;/q+1;-1
chave InChI
KIWCIWCCQVTPOY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This triazolium catalyst is used for intermolecular homodimerization of aryl aldehydes, intramolecular aldehyde-ketone benzoin cyclizations, and intramolecular Stetter reations.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ming He et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(26), 8418-8420 (2006-06-29)
Highly enantioselective, N-heterocyclic carbene (NHC)-catalyzed aza-Diels-Alder reactions are described. A novel chiral triazolium salt based on the cis-1,2-aminoindanol platform serves as an efficient precatalyst for the NHC-catalyzed redox generation of enolate dienophiles that undergo LUMOdiene-controlled Diels-Alder reactions with N-sulfonyl-alpha,beta-unsaturated imines