Documentos Principais
756601
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bisazide
average Mn 20,000, azide
Sinônimo(s):
Polyoxyethylene bis(azide), O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG azide, PEG diazide, Polyethylene glycol, clickable PEG, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.229,00
R$ 1.229,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.229,00
About This Item
Fórmula linear:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 1.229,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) bisazide, average Mn 20,000
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000
pf
63-70 °C
Ω-final
azide
α-final
azide
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.