Documentos Principais
756598
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bisazide
average Mn 1,100, azide
Sinônimo(s):
Polyoxyethylene bis(azide), Clickable PEG, PEG azide, Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.378,00
R$ 2.378,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.378,00
About This Item
Fórmula linear:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 2.378,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) bisazide, average Mn 1,100
Formulário
solid or liquid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn 1,100
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
temperatura de transição
Tm 29-35 °C
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)