Documentos Principais
689696
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 2,000
Sinônimo(s):
O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.192,00
1 G
R$ 3.558,00
R$ 1.192,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.192,00
1 G
R$ 3.558,00
About This Item
Fórmula linear:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.22
R$ 1.192,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
peso molecular
average Mn 2,000
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
45-50 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation.  Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.