Documentos Principais
755680
Sigma-Aldrich
Strontium aluminate
-100 mesh, 99.5% trace metals basis
Sinônimo(s):
Aluminum strontium oxide
Selecione um tamanho
25 G
R$ 601,00
R$ 601,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 601,00
About This Item
Fórmula linear:
SrAl2O4
Número CAS:
Peso molecular:
205.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 601,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.5% trace metals basis
Formulário
powder
tamanho de partícula
-100 mesh
cadeia de caracteres SMILES
O=[Al]O[Sr]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.4O.Sr
chave InChI
YDLZPNUJQDLFBZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhou; L.; Jiao; H.; He; D.
Materials Chemistry and Physics, 127, 227-227 (2011)
Matsuzawa; T.; Aoki; Y.; Takeuchi; N.; Murayama; Y.
Journal of the Electrochemical Society, 143, 2670-2670 (1996)
Katsumata; T.; Sasajima; K.; Nabae; T.; Komuro; S.; Morikawa; T.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 81, 413-413 (1998)
Toufic El Arnaout et al.
Scientific reports, 7(1), 6384-6384 (2017-07-27)
Scanning electron microscopy and X-ray microtomography are useful methods for high resolution shape imaging. Visible microscopy is also common, however, developing a low-cost and customizable system for surface and shape investigation of optically active particles is challenging. In this work
Kazin; P. E.; Poltavets; V. V.; Tretyakov; Y. D.; Jansen; M.; Freitag; B.; Mader; W.
Physica C, 280, 253-253 (1997)
Artigos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.