702048
Yttrium(III) oxide, dispersion
10 wt. % in isopropanol, nanoparticles, <100 nm (DLS), ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Yttria
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
dispersion
nanoparticles
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
10 wt. % in isopropanol
tamanho de partícula
<100 nm (DLS)
pH
10±1
viscosidade
3.06 (typical)
p.e.
81-83 °C
pf
−89 °C
densidade
0.785 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
chave InChI
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.