289221
Europium(III) oxide
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Europia, Europium oxide, Europium trioxide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: europium
densidade
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
chave InChI
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Microwave-assisted synthesis of europium (III) oxide decorated reduced graphene oxide nanocomposite for detection of chloramphenicol in food samples: Describes the use of Eu2O3 nanoparticles decorated reduced graphene oxide for developing an amperometric sensor for chloramphenicol detection (Rajaji et al., 2019).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.